3-Brom-N-tert-butyl-4-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4508-5G CA-4508-25G CA-4508-1G
COBBCA-4508-5GEA 303 EUR InStock
COBBCA-4508-5G COBBCA-4508-25G COBBCA-4508-1G
3-Brom-N-tert-butyl-4-fluorbenzamid
3-Brom-N-tert-butyl-4-fluorbenzamid
Formel: C₁₁H₁₃BrFNO
MDL Number: MFCD10699644
CAS-Nummer: 1033201-68-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge