1-Brom-2-iod-5-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3045-5G HC-3045-1G
COBBHC-3045-5GEA 465 EUR InStock
COBBHC-3045-5G COBBHC-3045-1G
1-Brom-2-iod-5-nitrobenzol
1-Bromo-2-iodo-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
MDL Number: MFCD09878135
CAS-Nummer: 7149-14-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge