4-Brom-1-iod-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2846-5G HC-2846-1G
COBBHC-2846-5GEA 60.3 EUR InStock
COBBHC-2846-5G COBBHC-2846-1G
4-Brom-1-iod-2-nitrobenzol
4-Brom-1-iod-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃BrINO₂
MW: 327.9020 g/mol
MDL Number: MFCD11505492
CAS-Nummer: 112671-42-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge