5-Brom-N-(2-hydroxyethyl)-2-methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0302-5G OT-0302-1G
COBBOT-0302-5GEA 451 EUR InStock
COBBOT-0302-5G COBBOT-0302-1G
5-Brom-N-(2-hydroxyethyl)-2-methoxybenzolsulfonamid
5-Brom-N-(2-hydroxyethyl)-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₂BrNO₄S
MDL Number: MFCD08056375
CAS-Nummer: 871269-14-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge