5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide ≥97%
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0304-5G OT-0304-1G
COBBOT-0304-5GEA 303 EUR InStock
COBBOT-0304-5G COBBOT-0304-1G
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide ≥97%
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₃S
MW: 306.176 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235093
CAS-Nummer: 1000339-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge