4-Chlor-N,N-dimethylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4544-5G CA-4544-25G CA-4544-1G
COBBCA-4544-5GEA 282 EUR InStock
COBBCA-4544-5G COBBCA-4544-25G COBBCA-4544-1G
4-Chlor-N,N-dimethylbenzamid
4-Chlor-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₀ClNO
MW: 183.6400 g/mol
MDL Number: MFCD00463859
CAS-Nummer: 14062-80-7
EINECS: 237-909-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge