Methyl-3-cyan-4-methoxybenzoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00306DA TL00306EA TL00306.50
MAYBTL00306DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00306DA MAYBTL00306EA CHMPTL00306.50
Methyl-3-cyan-4-methoxybenzoat
Methyl-3-cyan-4-methoxybenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₃
MDL Number: MFCD00052930
CAS-Nummer: 25978-74-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge