Probenecid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P8761-100G P8761-25G
SIALP8761-100GEA 399 EUR InStock
SIALP8761-100G SIALP8761-25G
Probenecid, Sigma-Aldrich®
Probenecid
Formel: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285.4 g/mol
MDL Number: MFCD00038402
CAS-Nummer: 57-66-9
EINECS: 200-344-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge