4-(Cyclopropylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3316-1G BB-3316-5G
COBBBB-3316-1GEA 312 EUR InStock
COBBBB-3316-1G COBBBB-3316-5G
4-(Cyclopropylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
4-(Cyclopropylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BFNO₃
MW: 223.0100 g/mol
MDL Number: MFCD09972092
CAS-Nummer: 874289-20-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge