4-Fluor-N-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0779-5G OT-0779-1G
COBBOT-0779-5GEA 424 EUR InStock
COBBOT-0779-5G COBBOT-0779-1G
4-Fluor-N-methylbenzolsulfonamid
4-Fluor-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈FNO₂S
MW: 189.2073 g/mol
MDL Number: MFCD01211989
CAS-Nummer: 433-14-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge