Natriumthiophenolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
418293-10G 418293-50G
SIAL418293-10GEA 94.9 EUR InStock
SIAL418293-10G SIAL418293-50G
Natriumthiophenolat, Sigma-Aldrich®
Natriumthiophenolat
Formel: C₆H₅NaS
MW: 132.1587 g/mol
MDL Number: MFCD00066460
CAS-Nummer: 930-69-8
EINECS: 213-224-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge