2-Iodosobenzoesäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L15606.03 L15606.06
L15606.03EA 29.1 EUR InStock
L15606.03 L15606.06
2-Iodosobenzoesäure ≥97%
2-Iodosobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 304-91-6 Molecular Formula: C7H5IO3 Formula Weight: 264.02 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 1939973
Formel: C₇H₅IO₃
Melting Pt: ∼ 230 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002401
CAS-Nummer: 304-91-6
EINECS: 206-159-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge