Methyl-3-iod-2-methylbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3372-5G HC-3372-1G
COBBHC-3372-5GEA 384 EUR InStock
COBBHC-3372-5G COBBHC-3372-1G
Methyl-3-iod-2-methylbenzoat
Methyl-3-iod-2-methylbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
MDL Number: MFCD12923250
CAS-Nummer: 52570-33-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge