Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006796-5G 006796-25G
FLUO006796-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006796-5G FLUO006796-25G
Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272.15 g/mol
MDL Number: MFCD00052317
CAS-Nummer: 26107-80-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge