2-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016102-1G 016102-5G
FLUO016102-1GEA 63.8 EUR InStock
FLUO016102-1G FLUO016102-5G
2-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
MDL Number: MFCD03788403
CAS-Nummer: 779331-47-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge