2-Brom-8-chlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1364-5G PY-1364-1G PY-1364-250M
COBBPY-1364-5GEA 1150 EUR InStock
COBBPY-1364-5G COBBPY-1364-1G COBBPY-1364-250M
2-Brom-8-chlorchinolin
2-Bromo-8-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MDL Number: MFCD13689182
CAS-Nummer: 891842-52-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge