6-Brom-2-chlorchinolin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
80-0009.500 80-0009.1
CHMP80-0009.500EA 0 EUR InStock
CHMP80-0009.500 CHMP80-0009.1
6-Brom-2-chlorchinolin
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242.50 g/mol
MDL Number: MFCD04115272
CAS-Nummer: 1810-71-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge