Ethyl-8-brom-4-hydroxy-6-(trifluormethoxy)-3-chinolincarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6938-1G HC-6938-250M
COBBHC-6938-1GEA 595 EUR InStock
COBBHC-6938-1G COBBHC-6938-250M
Ethyl-8-brom-4-hydroxy-6-(trifluormethoxy)-3-chinolincarboxylat
Ethyl-8-brom-4-hydroxy-6-(trifluormethoxy)-3-chinolincarboxylat
Formel: C₁₃H₉BrF₃NO₄
MDL Number: MFCD11504930
CAS-Nummer: 1072944-81-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge