4,6-Dichlor-3-chinolincarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7874-1G PY-7874-5G
COBBPY-7874-1GEA 375 EUR InStock
COBBPY-7874-1G COBBPY-7874-5G
4,6-Dichlor-3-chinolincarbonsäure
4,6-Dichloroquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅Cl₂NO₂
MW: 242.582 g/mol
MDL Number: MFCD11855994
CAS-Nummer: 179024-68-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge