2-Brom-N-cyclopropylisonicotinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7229-5G PY-7229-25G PY-7229-1G
COBBPY-7229-5GEA 451 EUR InStock
COBBPY-7229-5G COBBPY-7229-25G COBBPY-7229-1G
2-Brom-N-cyclopropylisonicotinamid
2-Brom-N-cyclopropylisonicotinamid
Formel: C₉H₉BrN₂O
MDL Number: MFCD09878430
CAS-Nummer: 951885-74-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge