5-Brom-2-(dimethylamino)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1116-5G PY-1116-25G PY-1116-1G
COBBPY-1116-5GEA 114 EUR InStock
COBBPY-1116-5G COBBPY-1116-25G COBBPY-1116-1G
5-Brom-2-(dimethylamino)pyridin
5-Brom-2-(dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₉BrN₂
MDL Number: MFCD00099486
CAS-Nummer: 26163-07-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge