2-(N-Benzyl-N-methylamino)-5-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1134-5G PY-1134-1G
COBBPY-1134-5GEA 595 EUR InStock
COBBPY-1134-5G COBBPY-1134-1G
2-(N-Benzyl-N-methylamino)-5-brompyridin
2-(N-Benzyl-N-methylamino)-5-brompyridin
Formel: C₁₃H₁₃BrN₂
MDL Number: MFCD12913988
CAS-Nummer: 1187386-36-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge