2-Phenylisonicotinonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3Y-0714.1 3Y-0714.5 3Y-0714.500
BIOT3Y-0714.1EA 0 EUR InStock
BIOT3Y-0714.1 BIOT3Y-0714.5 BIOT3Y-0714.500
2-Phenylisonicotinonitril
2-Phenylisonicotinonitril
Formel: C₁₂H₈N₂
MDL Number: MFCD06200958
CAS-Nummer: 33744-17-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge