Kaliumnitrat-[15N] (10% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
348481-25G 348481-5G
SIAL348481-25GEA 212 EUR InStock
SIAL348481-25G SIAL348481-5G
Kaliumnitrat-[15N] (10% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Kaliumnitrat-[15N]
Formel: KNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075049
CAS-Nummer: 57654-83-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge