5-(Dichlormethyl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6523-1G HC-6523-5G
COBBHC-6523-1GEA 204 EUR InStock
COBBHC-6523-1G COBBHC-6523-5G
5-(Dichlormethyl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(Dichloromethyl)-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₅Cl₂N₃O₃
MDL Number: MFCD01883262
CAS-Nummer: 905107-65-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge