3-(2-Bromphenyl)-5-(3-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6283-5G HC-6283-1G
COBBHC-6283-5GEA 451 EUR InStock
COBBHC-6283-5G COBBHC-6283-1G
3-(2-Bromphenyl)-5-(3-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(2-Bromophenyl)-5-(3-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₄H₈BrClN₂O
MDL Number: MFCD10699652
CAS-Nummer: 1033201-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge