3-(4-Bromphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6562-5G HC-6562-1G
COBBHC-6562-5GEA 862 EUR InStock
COBBHC-6562-5G COBBHC-6562-1G
3-(4-Bromphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-on
3-(4-Bromphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-on
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
MDL Number: MFCD11504920
CAS-Nummer: 16672-19-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge