Calciumchlorid 30,7 - 31,3% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05749.2000 05749.3000 05749.4000 05749.5000
KRAF05749.2000EA 0 EUR InStock
KRAF05749.2000 KRAF05749.3000 KRAF05749.4000 KRAF05749.5000
Calciumchlorid 30,7 - 31,3% in wässriger Lösung, reinst
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge