3-Amino-6-brom-2-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
040412-1G 040412-25G
FLUO040412-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO040412-1G FLUO040412-25G
3-Amino-6-brom-2-methylpyridin
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187.04 g/mol
MDL Number: MFCD03095086
CAS-Nummer: 126325-47-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge