Bortrichlorid 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
678732-100ML 678732-800ML
SIAL678732-100MLEA 108 EUR InStock
SIAL678732-100ML SIAL678732-800ML
Bortrichlorid 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Bortrichlorid
Formel: BCl₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011313
CAS-Nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge