3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril 95%
Lieferant: ALFA (AESAR)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L19723.06EA 66.14 EUR InStock
L19723.06 L19723.14
3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril 95%
3,5-Dichlor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173,00
Melting Pt: 99…103 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788758
CAS-Nummer: 85331-33-5
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge