5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W332100-100G-K W332100-1KG-K W332100-25G-K
SIALW332100-100G-KEA 450 EUR InStock
SIALW332100-100G-K SIALW332100-1KG-K SIALW332100-25G-K
5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin, Sigma-Aldrich®
5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin
Formel: C₈H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00038078
CAS-Nummer: 34413-35-9
EINECS: 252-002-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge