4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-3092-5G HC-3092-1G
COBBHC-3092-5GEA 98.3 EUR InStock
COBBHC-3092-5G COBBHC-3092-1G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol
Formel: C₇H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00014565
CAS-Nummer: 2305-79-5
EINECS: 218-977-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge