3-Chlor-2-methylbenzonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00462.1 TL00462.10 TL00462.50
MAYBTL00462.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00462.1 MAYBTL00462.10 MAYBTL00462.50
3-Chlor-2-methylbenzonitril
3-Chlor-2-methylbenzonitril
Formel: C₈H₆ClN
MDL Number: MFCD00045598
CAS-Nummer: 54454-12-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge