3,5-Difluorisonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-8123-5G OT-8123-1G
COBBOT-8123-5GEA 190 EUR InStock
COBBOT-8123-5G COBBOT-8123-1G
3,5-Difluorisonicotinsäure
3,5-Difluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MDL Number: MFCD04972829
CAS-Nummer: 903522-29-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge