4-Brom-1H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2459-5G HC-2459-1G
COBBHC-2459-5GEA 76.5 EUR InStock
COBBHC-2459-5G COBBHC-2459-1G
4-Brom-1H-indazol
4-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
MDL Number: MFCD05664001
CAS-Nummer: 186407-74-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge