3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005687-1G 005687-5G
FLUO005687-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005687-1G FLUO005687-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₄BrClF₄
MDL Number: MFCD01631513
CAS-Nummer: 261763-09-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge