2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2275-5G BB-2275-1G
COBBBB-2275-5GEA 182 EUR InStock
COBBBB-2275-5G COBBBB-2275-1G
2,6-Difluor-3-pyridinboronsäure
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BF₂NO₂
MDL Number: MFCD03788245
CAS-Nummer: 136466-94-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge