5-Fluor-2-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5272-1G BB-5272-250M
COBBBB-5272-1GEA 736 EUR InStock
COBBBB-5272-1G COBBBB-5272-250M
5-Fluor-2-pyridinboronsäure
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₂
MDL Number: MFCD08705712
CAS-Nummer: 946002-10-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge