2-Brom-6-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1347-5G PY-1347-1G PY-1347-250M
COBBPY-1347-5GEA 709 EUR InStock
COBBPY-1347-5G COBBPY-1347-1G COBBPY-1347-250M
2-Brom-6-methylchinolin
2-Bromo-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
MDL Number: MFCD01237982
CAS-Nummer: 302939-86-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge