Ethyltrifluorpyruvat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003224-25G 003224-10G
FLUO003224-25GEA 97.1 EUR InStock
FLUO003224-25G FLUO003224-10G
Ethyltrifluorpyruvat
Ethyltrifluorpyruvat
Formel: C₅H₅F₃O₃
MDL Number: MFCD00114935
CAS-Nummer: 13081-18-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge