3'-Chlor-2'-fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL5673.1 FL5673.5
CHMPFL5673.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL5673.1 CHMPFL5673.5
3'-Chlor-2'-fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
3'-Chlor-2'-fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅ClF₄O
MDL Number: MFCD01631398
CAS-Nummer: 261763-00-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge