5,8-Dibromchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-8041-5G OT-8041-1G
COBBOT-8041-5GEA 115 EUR InStock
COBBOT-8041-5G COBBOT-8041-1G
5,8-Dibromchinolin
5,8-Dibromoquinoline
Formel: C₉H₅Br₂N
MDL Number: MFCD04966994
CAS-Nummer: 81278-86-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge