Dimethylaluminiumchlorid 0.9 M in Heptan, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
377791000 377798000
377791000.EA 86.2 EUR InStock
377791000. 377798000.
Dimethylaluminiumchlorid 0.9 M in Heptan, AcroSeal®
Dimethylaluminium chloride
Formel: C₂H₆AlCl
Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000458
CAS-Nummer: 1184-58-3
EINECS: 214-668-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.85 to 1.00 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge