Methyl-4-fluor-2-methylbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4770-5G CA-4770-1G
COBBCA-4770-5GEA 48.6 EUR InStock
COBBCA-4770-5G COBBCA-4770-1G
Methyl-4-fluor-2-methylbenzoat
Methyl-4-fluor-2-methylbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168.16 g/mol
MDL Number: MFCD06203790
CAS-Nummer: 174403-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge