Methyl-3-bromisonicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7374-1G PY-7374-25G PY-7374-5G
COBBPY-7374-1GEA 25.5 EUR InStock
COBBPY-7374-1G COBBPY-7374-25G COBBPY-7374-5G
Methyl-3-bromisonicotinat
Methyl-3-bromisonicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.0300 g/mol
MDL Number: MFCD03788226
CAS-Nummer: 59786-31-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge