3-Chlor-2-isobutoxy-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5878-1G BB-5878-250M
COBBBB-5878-1GEA 692 EUR InStock
COBBBB-5878-1G COBBBB-5878-250M
3-Chlor-2-isobutoxy-5-pyridinboronsäure
3-Chlor-2-isobutoxy-5-pyridinboronsäure
Formel: C₉H₁₃BClNO₃
MDL Number: MFCD12546521
CAS-Nummer: 1217500-89-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge