3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005693-1G 005693-5G
FLUO005693-1GEA 210 EUR InStock
FLUO005693-1G FLUO005693-5G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₄ClF₄N
MDL Number: MFCD01631515
CAS-Nummer: 261763-15-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge