2-Brom-N-(3,4-dimethylphenyl)benzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CS-9438-5G CS-9438-1G
COBBCS-9438-5GEA 303 EUR InStock
COBBCS-9438-5G COBBCS-9438-1G
2-Brom-N-(3,4-dimethylphenyl)benzamid
2-Brom-N-(3,4-dimethylphenyl)benzamid
Formel: C₁₅H₁₄BrNO
MDL Number: MFCD00783940
CAS-Nummer: 303991-53-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge