Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
012690-25G 012690-5G
FLUO012690-25GEA 225 EUR InStock
FLUO012690-25G FLUO012690-5G
Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat
Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
MDL Number: MFCD01320686
CAS-Nummer: 84228-44-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge